840527P
Avanti
Hydrogenated DGDG
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
Digalactosyldiacylglycerol (plant, hydrogenated)
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (840527P-10MG)
pkg of 1 × 5 mg (840527P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1COC(O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O)O
InChI
1S/C51H96O15/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-42(53)61-36-39(64-43(54)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)37-62-50-49(60)47(58)45(56)41(66-50)38-63-51-48(59)46(57)44(55)40(35-52)65-51/h39-41,44-52,55-60H,3-38H2,1-2H3/t39-,40-,41-,
Clave InChI
LDQFLSUQYHBXSX-SIGZKIDOSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)