Merck
840526P
Avanti
Hydrogenated MGDG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
Monogalactosyldiacylglycerol (plant, hydrogenated)
Seleccione un Tamaño
5 MG
MXP 8,504.00
25 MG
MXP 27,278.00
MXP 8,504.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
MXP 8,504.00
25 MG
MXP 27,278.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C43H82O10
Número de CAS:
Peso molecular:
759.11
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
MXP 8,504.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (840526P-10MG)
pkg of 1 × 25 mg (840526P-25MG)
pkg of 1 × 5 mg (840526P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C43H82O10/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-21-23-25-27-29-31-38(45)50-34-36(35-51-43-42(49)41(48)40(47)37(33-44)53-43)52-39(46)32-30-28-26-24-22-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h36-37,40-44,47-49H,3-35H2,1-2H3/t36-,37-,40+,41+,42-,43-/m1/s1
Clave InChI
ZCXQDNWIQSAJIR-GREPGOCTSA-N
Descripción general
Monogalactosyldiacylglycerol (MGDG), a galactosylglycerolipid, is a major lipid in the thylakoid membrane of the chloroplast of leaves. It is also localized in the roots, fruits and grains.[1] MGDG is synthesized from Monogalactosyldiacylglycerol synthase 1 (MGD1).[2] It is a precursor for digalactosyldiacylglycerol (DGDG).[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Monogalactosyldiacylglycerol (MGDG) plays an important role in biogenesis and integrity of plastids for photosynthesis, as they need a galactolipid-rich environment.[3]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840526P-5MG, 840526P-10MG, and 840526P-25MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
In vitro reconstitution of monogalactosyldiacylglycerol (MGDG) synthase regulation by thioredoxin
Yamaryo Y, et al.
Febs Letters, 580(17), 4086-4090 (2006)
The galactolipid monogalactosyldiacylglycerol (MGDG) contributes to photosynthesis-related processes in Arabidopsis thaliana
Aronsson H
Plant signaling & behavior, 3(12), 1093-1095 (2008)
Digestion of plant monogalactosyldiacylglycerol and digalactosyldiacylglycerol in rat alimentary canal
Sugawara T and Miyazawa T
The Journal of Nutritional Biochemistry, 11(3), 147-152 (2000)