810508P
Avanti
16:0 DNP PE
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(2,4-dinitrophenyl) (ammonium salt), powder
Sinónimos:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(2,4-dinitrophenyl) (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (810508P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810508P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- to generate lipid aggregates/lipid micelles
- in the preparation of liposomes
- as an internal standard to spike the tissue samples for the quantification of N-acylphosphatidylethanolamine (NAPE)
- in lipid solution as a receptor site to prepare bilayer lipid membranes (BLMs)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)