700048P
Avanti
24(R/S),25-epoxycholesterol-d6
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
26,26,26,27,27,27-hexadeutero-24,25-epoxycholesterol
Productos recomendados
description
24(R/S),25-epoxycholesterol-d6
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700048P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)