Documentos clave
Z189979
Sigma-Aldrich
ACE heavy-wall powder funnels
Angled, top diam. 100 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 2,219.00
MXP 2,219.00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 2,219.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
MXP 2,219.00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Junta
joint ST/NS24/40
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 723808
parte superior diám.
100 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For pouring powders or liquids into ground-joint containers.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)