Z420042
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 150 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
envase
pkg of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H14660-0150
vástago L
25 mm
vástago D.E.
29 mm
parte superior D.I.
150 mm
Descripción general
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)