Merck
W231304
Sigma-Aldrich
Citronellyl isobutyrate
≥92%, FCC
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.36
Número de FEMA:
2313
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
296
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.421
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Kosher
cumplimiento norm.
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥92%
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
densidad
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
citrus; fruity; tropical; sweet
cadena SMILES
CC(CCOC(=O)C(C)C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-11(2)7-6-8-13(5)9-10-16-14(15)12(3)4/h7,12-13H,6,8-10H2,1-5H3
Clave InChI
ZGPPERKMXSGYRK-UHFFFAOYSA-N
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)