TRD3D0040
Stiron HIPS 3D Printing Filament
black hole, diam. 1.75 mm
About This Item
Productos recomendados
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diámetro
1.75 mm
peso
1 kgeach
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
Descripción general
- The perfect material for evaluating quick prints
- Ideal for ABS support as it can be solved in limonene
- The purity of the material renders a matte surface, pleasant to touch
- Technical prints with ease
Material Properties
- Density: 1.04 g/cm3
- Water absorption: 0.1%
- Tensile modulus: 1800 MPa
- Tensile strain at yield: 1.5%
- Charpy Impact at 23°C: 12 kJ/m2
- MFR: 4g/10min
- Melting point: 240°C
Aplicación
- Extruder (nozzle) temperature: 220 +/-10 °C
- Bed temperature: 85+/-10 °C
- Print speed: 60-90 mm/s
- Fan: 0-30 %
- Minimum nozzle diameter: 0.3 mm
- Plate materials: blue tape, kapton tape, etc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)