Merck
S422622
DIETHYLMETHYL(2-(1-PHENYL-2-PROPIONYLOXY)ETHYLTHIO)ETHYL)AMMONIUM METHYL SULFATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H33NO6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
435.606
MDL number:
Other Notes