Merck
S171468
[2-({2-[DIMETHYL(2-OXODECYL)AMMONIO]ETHYL}SULFANYL)ETHYL](DIMETHYL)(2-OXODECYL)AMMONIUM DICHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C28H58Cl2N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
557.757
MDL number:
Other Notes