Merck
779652
Sigma-Aldrich
(R)-3,3′-Dibromo-2,2′-dimethoxy-1,1′-binaphthalene
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-3,3′-Dibromo-2,2′-dimethoxy-1,1′-binaphthyl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H16Br2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
472.17
Beilstein/REAXYS Number:
4712472
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
assay
≥95.0% (HPLC)
form
lumps
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.0%
SMILES string
COc1c(Br)cc2ccccc2c1-c3c(OC)c(Br)cc4ccccc34
InChI
1S/C22H16Br2O2/c1-25-21-17(23)11-13-7-3-5-9-15(13)19(21)20-16-10-6-4-8-14(16)12-18(24)22(20)26-2/h3-12H,1-2H3
InChI key
DFTUKDIMHCCQIT-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)