Merck
766135
Sigma-Aldrich
3-Butenylzinc bromide solution
0.6 M in THF
Seleccione un Tamaño
50 ML
MXP 7,854.00
MXP 7,854.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
MXP 7,854.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7BrZn
Número de CAS:
Peso molecular:
200.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 7,854.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solution
idoneidad de la reacción
core: zinc
reagent type: catalyst
reaction type: Negishi Coupling
concentración
0.6 M in THF
impurezas
<5% free chloride
grupo funcional
allyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[Zn]CCC=C
InChI
1S/C4H7.BrH.Zn/c1-3-4-2;;/h3H,1-2,4H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
BBPYRBGCVVBQPH-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Nucleophlic reagent applicable for substitution and addition reactions. Also could be used in cross coupling reactions (Negishi couplings).
technical-documents
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-5.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-21 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)