Merck
497967
Sigma-Aldrich
3-Cyanopropylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinónimos:
(4-Cyanopropyl)zinc bromide, Bromo(3-cyanopropyl)zinc
Seleccione un Tamaño
50 ML
MXP 6,267.00
MXP 6,267.00
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
MXP 6,267.00
About This Item
Fórmula lineal:
NC(CH2)3ZnBr
Número de CAS:
Peso molecular:
213.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MXP 6,267.00
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
concentration
0.5 M in THF
density
0.981 g/mL at 25 °C
functional group
nitrile
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]CCCC#N
InChI
1S/C4H6N.BrH.Zn/c1-2-3-4-5;;/h1-3H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
SVLHKRYCNAAASX-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Legal Information
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-6.2 °F - (THF)
flash_point_c
-21.2 °C - (THF)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)