Merck
737178
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7BrF2
Número de CAS:
Peso molecular:
221.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.504
densidad
1.500 g/L at 25 °C
cadena SMILES
CC(F)(F)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H7BrF2/c1-8(10,11)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
NCJAJYPBNUFMQK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87.8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)