Merck
733830
Sigma-Aldrich
Pyruvic-13C3 acid
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinónimos:
α-Ketopropionic acid-13C3, 2-Oxopropionic acid-13C3
About This Item
Fórmula lineal:
13CH313CO13COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
91.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
95% (CP)
Formulario
liquid
bp
165 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
densidad
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[13CH3][13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1
Clave InChI
LCTONWCANYUPML-VMIGTVKRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)