Merck
746258
Sigma-Aldrich
L-Lactic acid-13C3
greener alternative
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Sinónimos:
13C Labeled Lactic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
MXP 18,420.00
1 G
MXP 104,863.00
MXP 18,420.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
MXP 18,420.00
1 G
MXP 104,863.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
93.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
MXP 18,420.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Formulario
solid
puntuación de productos alternativos más sostenibles
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
categoría alternativa más sostenible
cambio de masa
M+3
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[13CH3][13C@H](O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
Clave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-GCCOVPGMSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Design for Energy Efficiency” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
Aplicación
L-(+)-Lactic Acid-13C3, a stable isotope compound, is used in the investigation of human lactate metabolism.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R A Neese et al.
Biomedical mass spectrometry, 10(8), 458-462 (1983-08-01)
A stable isotope tracer method has been developed for studying lactate metabolism in humans. The method uses lactic acid triple labeled with 13C as the tracer. The stable isotope is infused to attain a level of approximately 1.5% of that