Merck
790990
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid-d4
97 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
CD3COCOOD
Peso molecular:
92.09
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
97 atom % D
Ensayo
97%
Formulario
liquid
cambio de masa
M+4
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(O[2H])C(C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i1D3/hD
Clave InChI
LCTONWCANYUPML-GUEYOVJQSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)