Merck
718785
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-carboxyphenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
3-Borono-5-bromobenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6BBrO4
Número de CAS:
Peso molecular:
244.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
152-158 °C
cadena SMILES
OB(O)c1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BBrO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,12-13H,(H,10,11)
Clave InChI
CWBLIPMCDMSOFX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)