Merck
655910
Sigma-Aldrich
Methyl 4-amino-3-bromobenzoate
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
MXP 2,594.00
MXP 2,594.00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
MXP 2,594.00
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(Br)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
230.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 2,594.00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
105-109 °C
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(N)c(Br)c1
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3
Clave InChI
AIUWAOALZYWQBX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)