Merck
717584
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2-methylpyridine-3-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
5-Iodo-2-methylnicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6INO2
Número de CAS:
Peso molecular:
263.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
255-261 °C
SMILES string
Cc1ncc(I)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6INO2/c1-4-6(7(10)11)2-5(8)3-9-4/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChI key
JGYRUHKDHNZTPA-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)