Merck
709131
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4F3N3
Número de CAS:
Peso molecular:
163.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
174-178 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Nc1nccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H4F3N3/c6-5(7,8)3-1-2-10-4(9)11-3/h1-2H,(H2,9,10,11)
Clave InChI
NKOTXYPTXKUCDL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)