Merck
694002
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-(diethylphosphono)hexanoate
97%
Sinónimos:
6-(Diethylphosphono)-hexanoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H25O5P
Número de CAS:
Peso molecular:
280.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.441
bp
114-118/0.3 mmHg
density
1.040 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCOC(=O)CCCCCP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C12H25O5P/c1-4-15-12(13)10-8-7-9-11-18(14,16-5-2)17-6-3/h4-11H2,1-3H3
InChI key
YFXDHFXPPUPIKR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)