Merck
692883
Sigma-Aldrich
Aluminum nickel cobalt
alloy 1, disc, size 13 mm × 6 mm
Sinónimos:
AlNiCo
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352311
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
disc
composición
Aluminum, 14.5 wt. %
Cobalt, >0.5 wt. %
Iron (remainder)
Nickel, 33.5 wt. %
Silicon, 1.125 wt. %
Titanium, 0.45 wt. %
tamaño
13 mm × 6 mm
cadena SMILES
[Al].[Co].[Ni]
InChI
1S/Al.Co.Ni
Clave InChI
VKLQGCFJXKUNRB-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Magnetic parameters/properties:
• Maximum Energy Product (BH): 8.0 kJ/m3 (1.0 MGsOe)
• Residual Induction (Br): 0.43 T (4.3 kGs)
• Coercive Force (Hc): 58 kA/m (0.73 kOe)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.