Merck
530018
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methylaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Br(CH3)C6H3NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
186.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.619 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
densidad
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1c(N)cccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Clave InChI
IILVSKMKMOJHMA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Bromo-2-methylaniline is a 3-halo-2-methylaniline derivative.
Aplicación
3-Bromo-2-methylaniline may be used in the preparation of :
  • 3,4-dibromo-2-methylaniline[1]
  • racemic 3,9-dibromo-4,10-dimethyl-6H,12H,5,11-methanodibenzodiazocine, a racemic derivative of Tröger′s base[2]
  • 4-bromo-1H-indazole[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A practical synthesis of a PI3K inhibitor under noncryogenic conditions via functionalization of a lithium triarylmagnesiate intermediate
Tian Q, et al.
Organic Process Research & Development, 17(1), 97-107 (2013)
Synthesis, Resolution, and Absolute Configuration of Difunctionalized Troger's Base Derivatives.
Kiehne U, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 14(14), 4246-4255 (2008)
Efficient and Complementary Methods Offering Access to Synthetically Valuable 1, 2-Dibromobenzenes.
Diemer V, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(2), 327-340 (2011)