Merck
499757
Sigma-Aldrich
Phenoxyacetonitrile
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5OCH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
133.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.524 (lit.)
bp
235-238 °C (lit.)
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
phenoxy
cadena SMILES
N#CCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,7H2
Clave InChI
VLLSCJFPVSQXDM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Phenoxyacetonitrile may be used in the synthesis of:
  • 2,4-dihydroxyphenoxyacetophenones[1]
  • methylthio(phenoxy)acetonitrile[2]
  • 2,4-diamino-5-(3,4,5-trimethoxyphenoxy)pyrimidine[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Simple Procedure for the Preparation of (Methyl-and Phenylthio) aryloxyacetonitriles.
Jonczyk A and Muttar EH
Organic preparations and procedures international, 25(6), 690-693 (1993)
Chemistry of modified flavonoids.
Arkhipov VV, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 33(5), 515-519 (1997)
Reactions of quinoline and 4-chloroquinoline 1-oxides with phenoxyacetonitrile, chloromethylphenylsulfone, and methyl-thiomethyl-p-tolylsulfone.
Hamana M, et al.
Heterocycles, 25, 229-233 (1987)
Synthesis of trimethoprim variations. Replacement of methylene by polar groupings.
Stogryn EL.
Journal of Medicinal Chemistry, 15(2), 200-201 (1972)