246875
4-Cyclopentylphenol
technical grade, 95%
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
95%
bp
155 °C/12 mmHg (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)C2CCCC2
InChI
1S/C11H14O/c12-11-7-5-10(6-8-11)9-3-1-2-4-9/h5-9,12H,1-4H2
Clave InChI
SNBKPVVDUBFDEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?