Merck
活细胞成像试剂
用CellVue® Claret远红荧光染料和DAPI染色的活U937细胞
实时的活细胞成像可使科学家能够对无法使用传统的终点技术(例如固定成像和PCR仅能捕获一个静态的时刻)观察的动态细胞事件进行监测。我们产品的活细胞成像试剂组合包括用于细胞示踪的新型荧光细胞标记技术、荧光慢病毒生物传感器、传统荧光染料和用于实时分析细胞事件的探针。这些试剂适于通过CellASIC® ONIX2微流体活细胞成像系统等实时孵育和成像系统捕获动态细胞事件。
概要
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
PKH和 CellVue®荧光细胞连接子标记
PKH和CellVue®细胞荧光连接试剂盒可为长时间的活细胞成像实验提供活细胞荧光膜标记。
PKH和CellVue®染料主要特点:
  • 对 体内活细胞稳定长达100天
  • 对于真核细胞、细菌细胞和寄生虫是安全的
  • 无明显的染料漏出或细胞间转移
  • 信号均匀且可重现
  • 利用光谱不同的染料可实现多色分析
  • 兼容其他荧光标记物
  • 已被7,000多份出版物所引用
LentiBrite™荧光慢病毒生物传感器
LentiBrite™荧光慢病毒生物传感器是一套预包装的慢病毒颗粒,编码自噬、凋亡和细胞结构相关荧光蛋白,使活细胞中的这些过程分析可视化。
慢病毒生物传感器的特点:
  • 预包装、即用型形式、标记了单体GFP和RFP
  • 每管最低滴度(≥3 x 108 IFU/mL)
  • 转染效率优于化学方法
  • 适用于分裂中、未分裂以及难转染的细胞,如原代细胞或干细胞
  • 不破坏细胞功能
BioTracker活细胞荧光染料和染色剂
BioTracker活细胞染料是一类细胞可渗透性染料,适用于细胞器标记、细胞凋亡检测、细胞活力和细胞健康分析缺氧监测、活性氧示踪、钙指示剂功能以及神经细胞和干细胞(SCR150, SCT029, SCT046)培养等活细胞应用。
LuminiCell Tracker™荧光纳米粒子
LuminiCell Tracker™ 荧光纳米粒子为长期的细胞追踪实验提供了一种有效、简单、无毒的试剂。  这种细胞追踪染料具有聚集诱导发光(AIE)特性,封装在生物相容性、细胞可渗透的荧光纳米粒子内(AIE纳米点),可提供增强的光稳定性、超亮荧光和低细胞毒性,适用于较长时间的生物成像应用。
  • 荧光更强:是很多细胞标记技术的10倍
  • 光稳定性:荧光信号不淬灭的时间延长3倍
  • 生物相容性:无毒性有机纳米粒子适合生物学应用
  • 快速标记:简单易行的4小时内细胞标记
相关产品资源
1/2