Merck
钌催化剂
钌的元素周期表符号
使用适当的钌催化剂,可通过环保且易于获得的氧化剂,轻松选择性氧化转化多种官能团。在合成化学应用中,钌催化有望成为一种选择性催化氧化转化超强大工具,适用于烯烃的不对称环氧化、双氧物种的产生、烯烃的二羟基化以及醇的氧化脱氢等。
钌催化剂还广泛用于复分解反应,其中Grubbs催化剂更是烯烃复分解领域最著名的催化剂。Grubb催化剂之所以广泛应用,主要是由于其对多种官能团具有高度耐受性且在空气和多种溶剂中的稳定性高。