Merck
烯烃复分解
凭借数量不断增长的烯烃复分解用创新产品组合,我们致力于协助您探索新领域。为此,我们已经与Umicore PMC达成合作伙伴关系,为您提供一系列优质化学合成用烯烃复分解催化剂。我们的广泛合作让您不但可以直接享用Umicore的Grubbs Catalyst® 技术,而且可以得到他们的开发技术专长。您将可以享受从毫克到数千克规格最优价值产品快速而可靠的供应,以及Umicore的许可权。此外,您还将受益于诺贝尔奖获得者罗伯特·格拉布支持下的专属技术指导。  
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
精选最佳复分解实践
  • 考虑浓度:在浓缩态下进行交叉复分解反应,在稀释态下进行大环化反应。
  • 去除氧:在添加Grubbs催化剂以前用惰性气体进行脱气反应可以改善催化剂的使用寿命和效率。在反应过程中脱气的另一个益处是去除了复分解反应产生的乙烯。
  • 溶剂筛选:考虑溶解性并尽可能使用非配位性溶剂,如环己烷、甲苯或二氯甲烷。
  • 如需有关复分解反应规划和故障排查的更多建议,请查阅复分解应用指南
轻松获取 Grubbs Catalyst® 技术
轻松获取 Grubbs Catalyst® 技术,并体验我们排他性伙伴关系的诸多益处。
  • 锁定从微克到数千克级复分解催化剂的供应链
  • 快速提供研发量的产品
  • 获取诺贝尔奖获得者罗伯特·格拉布支持下的技术专长。
  • 目录产品价格包括Umicore许可权