Merck
钯催化剂
钯的元素周期表符号
钯催化剂反应条件(温度、溶剂、配体、碱和其他添加剂)可微调,因而成为有机化学合成中极为通用的一种工具。此外,钯催化剂对各种官能团具有很高的耐受性,且通常能够提供优异的立体和区域特异性,避免引入保护基团。这类高度通用的催化剂可用于碳键形成反应(主要是C–C、C–O、C–N和C–F),例如:Heck偶联、Suzuki偶联、Stille偶联、Hiyama偶联、Sonogashira偶联、Negishi偶联和Buchwald-Hartwig胺化反应等。
在非均相催化中,钯催化剂(如Lindlar催化剂,或Lindlar钯)在促进选择性加氢反应中非常高效,包括选择性地将三键转化为顺式双键、聚烯烃单加氢、以及叠氮化物加氢为胺类。
诚邀您品鉴我们广泛的高度通用均相和非均相钯催化剂。为在纯化和反应后纯化方面提供更大的便利性,我们还提供了一些负载型Pd催化剂,以及适用于各种键形成和加氢/还原反应的全系列可回收和固定化Pd Encat®催化剂。