Merck
微生物细胞培养
在琼脂平板上培养细菌细胞
微生物细胞培养不仅在分子生物学中用于克隆及重组蛋白表达,而且还可在临床应用中分离、检测和鉴定致病微生物。其原理是通过控制实验室条件来促进细胞生长和分裂。细菌及其他微生物可使用无菌技术来防止污染在液体肉汤或固体营养琼脂培养基中进行培养。  
推荐类别
该图片显示了一团类似于细胞或颗粒的紫色球形物体。它们有印花表面,后面是带有细微光芒的暗色背景。
抗生素
我们为基因标记筛选和细胞生物学研究提供种类齐全的抗生素产品线来防止致病菌或其他细胞系污染细胞培养物。
购买产品
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15超纯水和纯水系统 - 配有产水和水箱单元以及纯水和超纯水取水器的1型和2型实验室纯水系统。
Milli-Q® 台式实验室纯水系统
Milli-Q®纯水系统带来了创新纯水技术,旨在……
购买产品
表示质粒图谱的环形图,图中标有各种元素。上方是深蓝色 "CMV 启动子 "片段,后接橙色 "hGh polyA "片段。右侧是一个标有 "SV40 origin "的黄色片段。其下方的圆圈右侧是一个标记为“amp^r”的绿色片段,表示氨苄青霉素耐药性。左下角是另一个抗生素耐药性标记的红色“amp^k”片段。此外还有两个片段:一个在左侧,以浅蓝色标记为“f1 origin”;另一个在底部中心,以紫色标记为“pBR322 origin”。上方标题为 "MCS 区域显示如下 ",表明这些是基因工程所用质粒中的多个克隆位点。
分子克隆与蛋白表达
确保可靠克隆的分子克隆和蛋白表达方法及方案……
购买产品
一堆颗粒状物质的特写照片,类似于酵母或类似微生物的培养基原料,白色背景。这堆物质有纹理,由浅色小颗粒组成。
微生物培养基原料
探索各种微生物培养基原料和补充剂,保证安全性……
购买产品
克隆与重组蛋白表达
细菌培养可用于重组蛋白表达、质粒克隆和扩增以及细菌人工染色体(BAC)和粘粒的克隆。细菌细胞在经转化改造后可摄入和吸收外源基因和质粒。化学处理后的感受态细胞一般通过电穿孔或热激来实现转化。
转化完成后细菌既可根据重组质粒DNA所赋予的获得性抗生素抗性进行鉴定和选择,也可以使用“蓝白斑”筛选对表达β-半乳糖苷酶作为标记的重组细菌进行鉴定。酵母也可以通过电穿孔和其他方法进行转化,用于形成酵母双杂交和检测报告基因,进而研究蛋白质的表达和相互作用。
用于微生物分离和鉴定的培养
微生物培养对于分离、检测和区分引起传染病的细菌和其他微生物具有重要的医学意义。基于培养方法的微生物表征和鉴定同时取决于其表型和基因型。细胞可通过条纹板上的接种来分离细胞产生纯菌落。选择性培养基通过加入抑制剂来抑制某些杂菌的生长以有利于所选菌类的生长。而差异培养基则通过化合物允许科学家仅通过观察菌落外观或代谢或溶血活性差异所引起的周围培养基变化就可以对菌类进行区分。这些培养基主要通过差异化和排除对细菌等微生物进行鉴定。
图中包含一个计算机显示屏,其中显示着一份蓝色文字的文档,左侧是实验室玻璃器皿,右侧是一株绿色小植物,绿松石色背景。
想要了解更具体的信息?
访问我们的文档库,查看数据说明书、证书和技术文档。
查找相关文档