吹扫捕集
吹扫捕集技术要求吹扫惰性气体穿过含挥发性有机化合物(VOC)的样品,吹入含吸附剂的捕集阱中。然后,加热分析物并转移到气相色谱柱上,解析捕集阱中的VOC。此技术可最大限度避免样品处理,确保获得可靠、可重现的结果。
吹扫捕集是从水、土壤和淤泥中提取和浓缩VOC的理想方法。填充吸附剂的捕集阱(吹扫捕集阱)可浓缩样品中的VOC,同时在吹扫步骤或解吸步骤(取决于仪器)中管控水蒸气,以实现低ppb(十亿分之一)的检测限。
该技术通常用于环境监测、食品风味成分和体液有毒化合物分析。
产品
按相关性排序
显示19的1-19
变更视图
显示19的1-19
比较
货号
产品名称
产品描述
价格
相关产品资源
- Brochure: Gas Chromatography - Tools for Your Workflow
We provide a comprehensive range of high quality tools for each step of the GC workflow ensuring accuracy, precision and consistency of your analysis.