21148
别名:
吹扫/捕集器 A
1 of 10
Supelco
24920-U
吹扫/捕集 K Vocarb® 3000
Millipore
EC74
NovaSeptum® GO Conical Tube Sampling Unit, Manifold (5-valve)
UFC8100
Amicon® Ultra过滤器,100 kDa MWCO
24715
2mL 广口样品瓶的内衬管,6.0mm 内径
28659-U
螺旋盖,带聚四氟乙烯衬里的实心顶部,100个装
Sigma-Aldrich
RAB0525
犬 Il6/白介素-6 ELISA 试剂盒
28528-U
ATIS 吹扫和捕集传输管备件
20079-U
改进型 BTEXTRAP™ M,Tekmar® 3000
SAFC
1.37040
异丙醇
1.37002
无水柠檬酸粉末
Tenax TA, 24 cm (porous polymer)
100
Purge Trap A
11 1/4 in. (28.6 cm)
environmental
for use with CDS Peakmaster
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
吹扫捕集
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
没有发现合适的版本?