主要文件
1.06301
SAFC
CellPrime® rTrypsin
recombinant Trypsin (powder)
制药生产
别名:
CellPrime® rTrypsin
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352207
EC索引号:
232-650-8
质量水平
表单
powder
pH值(酸碱度)
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
10 g/L
堆积密度
200 kg/m3
储存温度
2-8°C
一般描述
我们用于生物制药加工的SAFC® 系列优质产品经过严格的质量控制流程,并根据M-Clarity计划规定的MQ-500要求生产。
M-Clarity 计划
我们全面的上游工艺化学品系列不仅为生物制药生产商提供生产传统和创新治疗药物所需的优质原料,而且帮助他们更快地将产品投放市场并简化监管问题。请相信我们能够为您带来透明的供应链和可靠的全球采购能力,以最佳的法规支持和服务简化您的产品认证。
法律信息
CellPrime is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
可比产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
相关内容
通过合作进行量身定制的病毒疫苗生产,应对病毒特有的挑战。