Merck
1424550
USP
甲钴胺
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
甲钴胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C63H91CoN13O14P
CAS号:
分子量:
1344.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
methylcobalamin
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[Co+]N1C2=C(C)C3=NC(=CC4=NC([C@@H](CCC(N)=O)C4(C)C)=C(C)C5=N[C@H]([C@H](CC(N)=O)[C@@]5(C)CCC(=O)NCC(C)OP([O-])(=O)O[C@H]6[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)n7cnc8cc(C)c(C)cc78)[C@@]1(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]2CCC(N)=O)[C@@H](CCC(N)=O)[C@]3(C)CC(N)=O
InChI
1S/C62H90N13O14P.CH3.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);1H3;/q;;+2/p-2/t31?,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
InChI key
JEWJRMKHSMTXPP-WYVZQNDMSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该产品在交付时提供并符合现行药典规定。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
更多信息和支持,请见现行药典网站。
应用
甲钴胺 USP 参考标准品用于指定质量测试和分析。
还可用于制备标准和系统适用性溶液,用于根据以下美国药典(USP)各论通过液相色谱和紫外检测器进行分析和鉴定:
  • 甲钴胺
  • 腺苷钴胺
分析说明
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Methylcobalamin
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(3) (2020)
Cobamamide
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(5) (2019)