Merck
1171273
USP
脱氧胆酸(脱氧胆酸)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
脱氧胆酸, 3α,12α-二羟基-5β-胆甾烯酸, 7-脱氧胆酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H40O4
CAS号:
分子量:
392.57
Beilstein:
3219882
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等级
pharmaceutical primary standard
API类
deoxycholic acid
制造商/商品名称
USP
mp
171-174 °C (lit.)
应用
pharmaceutical
包装形式
neat
SMILES字符串
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
InChI key
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括MSDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他说明
USP颁布的SDS请点击此处
可能适用相应的销售限制。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)