Merck
1166003
USP
甲磺酸去铁胺
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
去铁胺 甲磺酸盐, 去铁胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H48N6O8 · CH4O3S
CAS号:
分子量:
656.79
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
deferoxamine
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CS(O)(=O)=O.CC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCN
InChI
1S/C25H48N6O8.CH4O3S/c1-21(32)29(37)18-9-3-6-16-27-22(33)12-14-25(36)31(39)20-10-4-7-17-28-23(34)11-13-24(35)30(38)19-8-2-5-15-26;1-5(2,3)4/h37-39H,2-20,26H2,1H3,(H,27,33)(H,28,34);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
IDDIJAWJANBQLJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
甲磺酸去铁铵USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。也用于USP各论,例如:
  • 注射用甲磺酸去铁胺
生化/生理作用
一种铁螯合剂,常用于研究细胞增殖和凋亡。 体外体内 实验均显示其对血管平滑肌细胞具有抗增殖作用,并抑制G1期细胞的增殖。 据报道,它也诱导p53。 通过螯合铁诱导HL-60细胞凋亡。 经过1μM去铁胺处理48小时后,DNA明显断裂。 细胞经0.1μM去铁胺处理仅24小时后发生凋亡;48小时后观察到核坍塌。 一些研究表明,它具有抗氧化性能,并保护细胞免受H2O2诱导的损伤。
一种铁螯合剂,常用于研究细胞增殖和凋亡。据报道,它也诱导p53。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他说明
可能适用相应的销售限制条件。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Cornelia Tolg et al.
Bio-protocol, 8(11), e2865-e2865 (2018-06-05)
The glycosaminoglycan hyaluronan (HA) is a key component of the extracellular matrix. The molecular weight of HA is heterogeneous and can reach from several million to several hundred daltons. The effect of HA on cell behavior is size dependent; fragmented