主要文件
Y0001937
去铁胺
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
去铁胺 B, 30-氨基-3,14,25-三羟基-3,9,14,20,25-五氮杂三乌头烷-2,10,13,21,24-戊酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H48N6O8
CAS号:
分子量:
560.68
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
deferoxamine
制造商/商品名称
EDQM
应用
pharmaceutical
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
N(O)(CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCN)C(=O)CCC(=O)NCCCCCN(O)C(=O)C
InChI
1S/C25H48N6O8/c1-21(32)29(37)18-9-3-6-16-27-22(33)12-14-25(36)31(39)20-10-4-7-17-28-23(34)11-13-24(35)30(38)19-8-2-5-15-26/h37-39H,2-20,26H2,1H3,(H,27,33)(H,28,34)
InChI key
UBQYURCVBFRUQT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
用于峰识别的去铁胺CRS 1 EP参考标准品,仅用于欧洲药典中明确规定的实验室试验。
包装
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)