1140600
USP
Clopidogrel Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
(R)-Clopidogrel bisulfate, (R)-Methyl (2-chlorophenyl)(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate hydrogensulfate
About This Item
推荐产品
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
clopidogrel
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.COC(=O)[C@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t15-;/m1./s1
InChI 密鑰
FDEODCTUSIWGLK-XFULWGLBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- Clopidogrel Bisulfate
- Clopidogrel Tablets
分析報告
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3