Merck
PHR1431
Supelco
硫酸氢氯吡格雷
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
(S)-甲基(2-氯苯基)(6,7-二氢-4H-噻吩并[3,2-c]吡啶-5-基)醋酸盐 硫酸氢盐, CLP
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H16ClNO2S · H2SO4
分子量:
419.90
Beilstein:
9967887
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001333
traceable to USP 1140430
API 家族
clopidogrel
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.COC(=O)[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t15-;/m0./s1
InChI 密鑰
FDEODCTUSIWGLK-RSAXXLAASA-N
基因資訊
human ... P2RY12(64805)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
硫酸氢氯吡格雷是一种新型的抗血小板剂,与噻氯匹定具有化学相似性。它用于治疗缺血性中风、心肌梗死以及血管疾病。据报道,它的临床疗效在大型III期临床试验中比阿司匹林更高。
應用
硫酸氢氯吡格雷可用作药物参考标准品,用于通过多种色谱、分光光度和光密度分析技术测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于该CRM的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAC3034。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Stability-indicating liquid chromatography for determination of clopidogrel bisulfate in tablets: Application to content uniformity testing.
Alarfaj NA
Journal of Saudi Chemical Society, 16(1), 23-30 (2012)
Spectrophotometric and spectrodensitometric determination of Clopidogrel Bisulfate with kinetic study of its alkaline degradation.
Zaazaa HE, et al.
Talanta, 78(3), 874-884 (2009)
A validated stability-indicating normal phase LC method for clopidogrel bisulfate and its impurities in bulk drug and pharmaceutical dosage form.
Rao DD, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 52(1), 160-165 (2010)
Concurrent estimation of clopidogrel bisulfate and aspirin in tablets by validated RP-HPLC method.
Shrivastava PK, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 70(5), 667-667 (2008)
Kyoung-Woo Seo et al.
Clinical therapeutics, 36(11), 1588-1594 (2014-09-15)
Platelet-function suppression with antiplatelet therapy is effective in preventing and treating cardiovascular disease. Clopidogrel is a thienopyridine derivative that blocks platelet activation by adenosine diphosphate receptor binding. This study demonstrates the effects of generic clopidogrel bisulfate in comparison to branded