主要文件
1133977
USP
西那卡塞 盐酸盐
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
AMG 073盐酸盐, KRN 1493盐酸盐, N-[1-(R)-(-)-(1-萘基)乙基]-3-[3(三氟甲基)苯基]丙-1-氨基丙烷盐酸盐, NPS 1493盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H22F3N·HCl
分子量:
393.87
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
cinacalcet
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
FC(F)(F)c1cc(ccc1)CCCN[C@H](C)c2c3c(ccc2)cccc3.Cl
InChI
1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25;/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
InChI key
QANQWUQOEJZMLL-PKLMIRHRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。该产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传页均由药典发行机构制定并发布。如需更多信息和支持,请见现行药典的网站。
应用
盐酸西那卡塞USP标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。
生化/生理作用
拟钙剂;钙敏感受体(CaSR)正向别构调节剂
西那卡塞是钙敏感受体(CaSR)的正向别构调节剂,可作为拟钙剂。 它增加了钙敏感受体对细胞外钙的敏感性,导致血清钙水平降低。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
靶器官
eye - retina
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)