Merck
237442
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(1-萘基)乙胺
≥99%
别名:
(R)-(+)-α-甲基-1-萘甲胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H7CH(CH3)NH2
CAS号:
分子量:
171.24
Beilstein:
2208025
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +55°, c = 2 in ethanol
光學純度
ee: 98% (GLC)
折射率
n20/D 1.623 (lit.)
bp
153 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
C[C@@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
使用手性(2-硝基苯基)脯氨酸酰胺和 1H NMR 确定对伯胺的绝对构型。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Hee Choon Ahn et al.
Organic letters, 9(19), 3853-3855 (2007-08-23)
N-(2-Nitrophenyl)proline (2-NPP) amides of primary amines have a conformational preference for intramolecular hydrogen bonding. Because of the strong and selective anisotropic effects on the amine substituents, the absolute configuration of alpha-chiral primary amines can be assigned by comparing the 1H