物料
clear glass vial
round bottom
描述
beveled finish
特点
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
23 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
体积
20 mL
配件
thread for 20 mm
相容性
for use with PerkinElmer
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Headspace vial, beveled top, rounded bottom is a clear glass vial, which can be used with CTC autosampler (Combi PAL).