Merck
PHL89713
Hypophyllanthin
phyproof® Reference Substance
别名:
NSC 619044
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H30O7
CAS号:
分子量:
430.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
PhytoLab
SMILES字符串
COC1=CC([C@@H]2C3=C4C(OCO4)=C(OC)C=C3C[C@H](COC)[C@H]2COC)=CC=C1OC
InChI
1S/C24H30O7/c1-25-11-16-8-15-10-20(29-5)23-24(31-13-30-23)22(15)21(17(16)12-26-2)14-6-7-18(27-3)19(9-14)28-4/h6-7,9-10,16-17,21H,8,11-13H2,1-5H3/t16-,17-,21+/m1/s1
InChI key
LBJCUHLNHSKZBW-LZJOCLMNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)