Merck
PHL83250
β-葡萄糖没食子鞣苷
phyproof® Reference Substance
别名:
1-O-没食子酰基-β-D-葡萄糖, β-D-葡糖醛糖1-(3,4,5-三羟基苯甲酸酯), β-葡萄糖没食子鞣苷, 1-O-没食子酰基-β-D-吡喃葡萄糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H16O10
CAS号:
分子量:
332.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
PhytoLab
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C13H16O10/c14-3-7-9(18)10(19)11(20)13(22-7)23-12(21)4-1-5(15)8(17)6(16)2-4/h1-2,7,9-11,13-20H,3H2/t7-,9-,10+,11-,13+/m1/s1
InChI 密鑰
GDVRUDXLQBVIKP-HQHREHCSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)