About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H6O8
CAS号:
分子量:
302.19
Beilstein:
47549
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
推荐产品
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
PhytoLab
SMILES 字串
Oc1cc2C(=O)Oc3c(O)c(O)cc4C(=O)Oc(c1O)c2-c34
InChI
1S/C14H6O8/c15-5-1-3-7-8-4(14(20)22-11(7)9(5)17)2-6(16)10(18)12(8)21-13(3)19/h1-2,15-18H
InChI 密鑰
AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
其是一种常见的植物多酚,是谷胱甘肽S-转移酶的抑制剂。可用于血浆中XIIa因子的测定。 可在血液凝固中发生接触激活。
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: eucalyptus
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1