生物源
tree bark
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
儲存期限
5 yr
溶解度
1 M NaOH: 10 mg/mL
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES 字串
Oc1cc2C(=O)Oc3c(O)c(O)cc4C(=O)Oc(c1O)c2-c34
InChI
1S/C14H6O8/c15-5-1-3-7-8-4(14(20)22-11(7)9(5)17)2-6(16)10(18)12(8)21-13(3)19/h1-2,15-18H
InChI 密鑰
AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... CSK(1445) , DYRK1A(1859) , GSK3B(2932) , SRC(6714)
rat ... Lyn(81515) , Syk(25155)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 基于植物乳杆菌CECT 748T研究酚酸类膳食物质的代谢机制
- 作为植物乳杆菌单宁酶高产的潜在底物
- 在荨麻酚类成分和抗氧剂活性研究中作为检测标准品
- 研究膳食鞣花酸和脂肪形成表观遗传调节之间的关系
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research