Merck
PHL89482
刺槐素
phyproof® Reference Substance
别名:
4'-甲基芹菜素, 5,7-二羟基-4′-甲氧基黄酮, 佛手黄酮醇, 芹菜素 4′-甲基醚, 蒙花苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H12O5
CAS号:
分子量:
284.26
Beilstein:
277879
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
mp
260-265 °C (lit.)
應用
food and beverages
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)14-8-13(19)16-12(18)6-10(17)7-15(16)21-14/h2-8,17-18H,1H3
InChI 密鑰
DANYIYRPLHHOCZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
具有抗过氧化和抗炎属性的黄酮类化合物。用于中药。它通过诱导细胞凋亡,将细胞周期阻滞于 G1 期而成为公认的抗增殖药物。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)