Merck
PHL86198
荜茇酰胺
phyproof® Reference Substance
别名:
5,6-二氢-1-[(2E)-1-氧代-3-(3,4,5-三甲氧基苯基)-2-丙烯-1-基]-2 (1H)-吡啶酮, 5,6-二氢-1-(1-氧代-3-[3,4,5-三甲氧基苯基]- 反式 -2-丙烯基)-2[1 H ]-吡啶酮, 荜茇明碱, 荜茇酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H19NO5
CAS号:
分子量:
317.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.24
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0%
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
pharmaceutical
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1cc(\C=C\C(=O)N2CCC=CC2=O)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C17H19NO5/c1-21-13-10-12(11-14(22-2)17(13)23-3)7-8-16(20)18-9-5-4-6-15(18)19/h4,6-8,10-11H,5,9H2,1-3H3/b8-7+
InChI key
VABYUUZNAVQNPG-BQYQJAHWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
荜茇酰胺是一种抑制剂或谷胱甘肽 S-转移酶 pi 1;癌症中的凋亡诱导剂,而不是正常细胞
荜茇酰胺选择性地杀死癌细胞而不考虑 p53 状态,而不伤害正常细胞。结合并抑制已知调节氧化应激的蛋白质,特别是谷胱甘肽 S-转移酶 pi 1 (GSTP1)。增加癌细胞中活性氧 (ROS) 级别和凋亡细胞死亡,对快速或缓慢分裂的原代正常细胞几乎没有影响。在多种小鼠肿瘤模型中,荜茇酰胺显示出显著的抗肿瘤作用,并抑制自发形成的恶性乳腺肿瘤及其相关转移瘤的生长。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)