Merck
81412
Supelco
聚苯乙烯
analytical standard, for GPC, 200,000
别名:
PS
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
for GPC
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~187000
Mp ~202000
Mw ~197000
技術
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.05
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)